Tlačiť
Bromethan 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bromic ether, Hydrobromic ether
330350050 330351000
ACRO330350050EA 29.64 EUR
ACRO330350050 ACRO330351000
Bromethan 99+%, extra pure
Bromoethane
Vzorec: BrH₂CCH₃
Teplota varu: 38,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –119 °C
Hustota: 1,46 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000232
Číslo CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
OSN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.0005 % (as HBr)