Tlačiť
1-Bromoktan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Octyl bromide
166815000 166810025
ACRO166815000EA 127.96 EUR
ACRO166815000 ACRO166810025
1-Bromoktan 99%
1-Bromoktan
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Teplota varu: 201 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000276
Číslo CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %