Tlačiť
1-Bromohexane 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hexyl bromide
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 202.17 EUR
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromohexane 99+%
1-Bromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Teplota varu: 154…158 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000271
Číslo CAS: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)