Tlačiť
1-Bromoheptane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Heptyl bromide
107032500 107030010
ACRO107032500EA 70.6 EUR
ACRO107032500 ACRO107030010
1-Bromoheptane 99%
1-Bromoheptane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
Teplota varu: 180 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000273
Číslo CAS: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4489 to 1.4509 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)