Tlačiť
1-Brombutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01602.0100 8.01602.0500
8.01602.0100EA 33.49 EUR
8.01602.0100 8.01602.0500
1-Brombutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Mw: 137.02
Teplota varu: 101
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000260
Číslo CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
OSN: 1126
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01552
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C