Tlačiť
1-Brombutan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Butyl bromide
A10696.0C A10696.0E A10696.36
A10696.0CEA 519.05 EUR
A10696.0C A10696.0E A10696.36
1-Brombutan ≥98%
1-Bromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 109-65-9 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 1.275 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -112° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098260 Merck Reference: 14,1553 UN No.: 1126 MDL No.: MFCD00000260
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Mw: 137.02
Teplota varu: 101…102 °C
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 1.275
Teplota vzplanutia: 20 °C (68 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000260
Číslo CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
OSN: 1126
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01552