Tlačiť
1-Brombutan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Butyl bromide
106770010 106772500 106770025 106770100 106770500
ACRO106770010EA 156.44 EUR
ACRO106770010 ACRO106772500 ACRO106770025 ACRO106770100 ACRO106770500
1-Brombutan 99%
1-Bromobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Mw: 137.02
Teplota varu: 100…104 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 1.27 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000260
Číslo CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
OSN: 1126
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01552
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4384 to 1.4404 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)