Tlačiť
1,4-Dibromobutane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161281000 161285000 161280010
ACRO161281000EA 94.67 EUR
ACRO161281000 ACRO161285000 ACRO161280010
1,4-Dibromobutane 99%
1,4-Dibromobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Teplota varu: 197 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1,808 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000261
Číslo CAS: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone)