Tlačiť
1,2-Dibromethan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12766.0B A12766.30
A12766.0BEA 173.69 EUR
A12766.0B A12766.30
1,2-Dibromethan ≥99%
1,2-Dibromoethane
Purity: 99% CAS No.: 106-93-4 Molecular Formula: C2H4Br2 Formula Weight: 187.87 Flash Point: None Refractive Index: 1.5385 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,3796 UN No.: 1605 MDL No.: MFCD00000233
Vzorec: BrH₂CCH₂Br
Teplota varu: 132 °C
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 2,179
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000233
Číslo CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
OSN: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3796