Tlačiť
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09733.2500EA 122.32 EUR
8.09733.2500 8.09733.9999 8.09733.0100 8.09733.1000
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Vzorec: C₁₀H₁₂
Mw: 132,21 g/mol
Teplota varu: 207 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35,8 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 71…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001733
Číslo CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09360
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.045 g/l (20 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 132.21 g/mol
Boiling Point 207 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 71 - 77 °C
Refractive Index 1.5414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C DIN 51794
Saturation concentration 1.3 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 190
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material