Tlačiť
Silikagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 151.81 EUR
1.03803.0001 1.03803.0002
Silikagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: > 1000 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)