Dusičnan zinečnatý hexahydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Zinc nitrate hexahydrate
11136.18
11136.30
11136.18EA
316.44
EUR
11136.18
11136.30
Dusičnan zinečnatý hexahydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Purity: 99.998%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Vzorec:
ZnN₂O₆·6H₂O Mw: 297.49 Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼36 °C Hustota: 2.07 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149889 Číslo CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 OSN: 1514 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,10144 |