Tlačiť
Dusičnan neodymitý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12912.18 12912.30
12912.18EA 112.72 EUR
12912.18 12912.30
Dusičnan neodymitý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dusičnan neodymitý hexahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 16454-60-7 Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O Formula Weight: 438.34 (330.25anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic pH: 3.0-4.0 Melting Point: ca 40° Merck Reference: 14,6450 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149799