Tlačiť
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
61520-100G 61520-500G
61520-100GEA 216.3 EUR
61520-100G 61520-500G
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Vzorec: La(NO₃)₃·6H₂O
Mw: 433.01
Teplota varu: 126 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149751
Číslo CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
OSN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm