Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44346.14
44346.22
44346.36
44346.14EA
122.57
EUR
44346.14
44346.22
44346.36
Dusičnan lantanitý hexahydrát ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Vzorec:
La(NO₃)₃·6H₂O Mw: 433.01 Teplota varu: 126 Teplota tavenia: 40 °C Hustota: 2.347 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149751 Číslo CAS: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 OSN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5363 |