Tlačiť
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
24957.188EA 110.71 EUR
24957.188 24957.268
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Teplota varu: < 860 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149756
Číslo CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %