Tlačiť
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11268.18 11268.30 11268.A1
11268.18EA 125.95 EUR
11268.18 11268.30 11268.A1
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Chlorid lantanitý heptahydrát
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149756
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Teplota varu: ∼860 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149756
Číslo CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363