Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
23743.230EA 101.08 EUR
23743.230 23743.296
Chlorid cínatý dihydrát ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm