Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000
1.07815.0100EA 100.28 EUR
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000
Chlorid cínatý dihydrát, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material