Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát 98.0-103.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44409.36 44409.22 44409.A3
44409.36EA 260.33 EUR
44409.36 44409.22 44409.A3
Chlorid cínatý dihydrát 98.0-103.0% ACS
Chlorid cínatý dihydrát
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: SnCl2.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.71 Melting Point: 43-46° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149863
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43…46 °C
Hustota: 2,71
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783