Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11536.22 11536.36 11536.A3
11536.22EA 56.16 EUR
11536.22 11536.36 11536.A3
Chlorid cínatý dihydrát, Reagent Grade
Chlorid cínatý dihydrát
CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: SnCl2.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.71 Sensitivity: Air Sensitive Solubility: Soluble in HCl (dilute or concentrated), alcohol, ethyl acetate, glacial acetic acid, and NaOH solution. Decomposes in excess water Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149863
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43…46 °C
Hustota: 2,71
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783