Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222661000 222665000 222660025
ACRO222661000EA 48.13 EUR
ACRO222661000 ACRO222665000 ACRO222660025
Chlorid cínatý dihydrát 98+%
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Teplota varu: 652 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 37…38 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %