Thallium(III) nitrate trihydrate ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Thallium trinitrate trihydrate
87999.06
87999.14
87999.22
87999.06EA
88.25
EUR
87999.06
87999.14
87999.22
Thallium(III) nitrate trihydrate ≥99.5% (metals basis)
Thallium(III) nitrate trihydrate
Purity: 99.5%
CAS No.: 13453-38-8
Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O
Formula Weight: 444.43 (390.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2727
MDL No.: MFCD00149874
Vzorec:
N₃O₉Tl·3H₂O Mw: 444.44 Teplota tavenia: 102…105 °C Hustota: 3.31…3.37 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149874 Číslo CAS: 13453-38-8 EINECS: 237-325-4 OSN: 2727 ADR: 6.1 II |