2-Iodothiophene ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with copper
A12898.14
A12898.22
A12898.14EA
92.26
EUR
A12898.14
A12898.22
2-Iodothiophene ≥98% stabilised
2-Iodothiophene
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 3437-95-4
Molecular Formula: C4H3IS
Formula Weight: 210.04
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.6520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 104666
MDL No.: MFCD00005424
Vzorec:
C₄H₃IS Teplota varu: 182 °C Teplota tavenia: –40 °C Hustota: 2,064 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005424 Číslo CAS: 3437-95-4 EINECS: 222-342-1 |