Tlačiť
2-Iodothiophene ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with copper
A12898.14 A12898.22
A12898.14EA 92.26 EUR
A12898.14 A12898.22
2-Iodothiophene ≥98% stabilised
2-Iodothiophene
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 3437-95-4 Molecular Formula: C4H3IS Formula Weight: 210.04 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.6520 Melting Point: -40° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 104666 MDL No.: MFCD00005424
Vzorec: C₄H₃IS
Teplota varu: 182 °C
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 2,064
Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005424
Číslo CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1