Tlačiť
Dusičnan hlinitý nonahydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum nitrate nonahydrate
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
12360.14EA 52.87 EUR
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
Dusičnan hlinitý nonahydrát ≥98%
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Purity: 98% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystals Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Vzorec: Al(NO₃)₃·9H₂O
Mw: 375.13
Teplota tavenia: 73.5 °C
Hustota: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149132
Číslo CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
OSN: 1438
ADR: 5.1 III