Tetrahydrofuran 99.6% Stabilised ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilizácia:
BHT
164240010
164240025
164240050
164240250
ACRO164240010EA
116.56
EUR
ACRO164240010
ACRO164240025
ACRO164240050
ACRO164240250
Tetrahydrofuran 99.6% Stabilised ACS
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Mw: 72.11 Teplota varu: 66 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –108.4 °C Hustota: 0.88 g/cm³ Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005356 Číslo CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm BHT |
Residue after ignition | ≤0.002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Peroxides | ≤0.0025 % |