Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
348450010
348450025
348451000
348455000
348450010.EA
150.82
EUR
348450010.
348450025.
348451000.
348455000.
Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Teplota varu: 66 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –108,4 °C Hustota: 0,88 g/cm³ Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005356 Číslo CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Stabilizer | ≥200 ppm BHT |
Peroxides | ≤0.0025 % |