Tetrahydrofuran, anhydrous 99.9% Stabilised, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilizácia:
BHT
181500010
181502500
181500025
181500250
181500010.EA
110.96
EUR
181500010.
181502500.
181500025.
181500250.
Tetrahydrofuran, anhydrous 99.9% Stabilised, extra_pure
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Mw: 72.11 Teplota varu: 66 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –108.4 °C Hustota: 0.88 g/cm³ Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005356 Číslo CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.006 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 75 to 400 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |