Tlačiť
jodmetan ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iodide
Stabilizácia: Stabilised with copper
A10559.0B A10559.18 AB113006.0250
A10559.0BEA 592.06 EUR
A10559.0B A10559.18 ABCRAB113006.0250
jodmetan ≥99% stabilised
jodmetan
Stabilized with copper
Purity: 99% CAS No.: 74-88-4 Molecular Formula: CH3I Formula Weight: 141.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5300 Odour: Pungent Melting Point: -67° Boiling Point: 41-43° Beilstein Reference: 969135 Merck Reference: 14,6087 UN No.: 2644 MDL No.: MFCD00001073
Vzorec: CH₃I
Mw: 141.94
Teplota varu: 41…43 °C
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 2.28
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001073
Číslo CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
OSN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,6087