Tlačiť
jodetan ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl iodide
Stabilizácia: Stabilised with copper
A14444.0E A14444.22 A14444.36
A14444.0EEA 809.47 EUR
A14444.0E A14444.22 A14444.36
jodetan ≥98% stabilised
jodetan
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 75-03-6 Molecular Formula: CH3CH2I Formula Weight: 155.97 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5120 Melting Point: -108° Boiling Point: 70-73° Beilstein Reference: 505934 Merck Reference: 14,3813 MDL No.: MFCD00001091
Vzorec: C₂H₅I
Teplota varu: 70…73 °C
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 1,95
Teplota vzplanutia: >73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001091
Číslo CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3813