Tlačiť
Calcium nitrate hydrate ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44515.06 44515.14 44515.22
44515.06EA 68.19 EUR
44515.06 44515.14 44515.22
Calcium nitrate hydrate ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Calcium nitrate hydrate
Purity: 99.9995% CAS No.: 35054-52-5 Molecular Formula: CaN2O6.xH2O Formula Weight: 164.09(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Appearance: White Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Vzorec: Ca(NO₃)₂·H₂O
Teplota varu: 132 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 42 °C
Hustota: 1,82
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149604
Číslo CAS: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
OSN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682