Dusičnan vápenatý tetrahydrát ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Vzorec:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Teplota varu: 132 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 42 °C Hustota: 1,82 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149604 Číslo CAS: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 OSN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1682 |