Tlačiť
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99,0-103,0 ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12364.36 12364.A3
12364.36EA 64.09 EUR
12364.36 12364.A3
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99,0-103,0 ACS
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, and acetone Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Manufacturing of other nitrates, fertilizers, matches
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Mw: 236.15
Teplota varu: 132 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 42 °C
Hustota: 1.82
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149604
Číslo CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
OSN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,1682