Tlačiť
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99% analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
217510010 217510050
ACRO217510010EA 125.78 EUR
ACRO217510010 ACRO217510050
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99% analysis_for
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Mw: 236.15
Teplota tavenia: 45 °C
Hustota: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149604
Číslo CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
Merck Index: 13,01687
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4.5 to 7.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm