Tlačiť
Chlorid strontnatý hexahydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000
1.07865.0250EA 104.69 EUR
1.07865.0250 1.07865.1000
Chlorid strontnatý hexahydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Chlorid strontnatý hexahydrát
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
Mw: 266.62
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 61
Hustota: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149865
Číslo CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)