Tlačiť
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10877.06 10877.14
10877.06EA 123.77 EUR
10877.06 10877.14
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Chlorid strontnatý hexahydrát
Purity: 99.9965% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Physical Form: Powder Density: 1.93 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
Mw: 266.62
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 61
Hustota: 1.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149865
Číslo CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840