Chlorid hořečnatý hexahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.570
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O Teplota varu: 1412 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 117 °C (rozkl.) Hustota: 1,570 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149781 Číslo CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |