Tlačiť
Chlorid vápenatý hexahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
22311.297EA 119.94 EUR
22311.297 22311.366
Chlorid vápenatý hexahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec: CaCl₂·6H₂O
Teplota tavenia: 29,54 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149616
Číslo CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah Min. 97 %
Těžké kovy (jako Pb) Max. 20 ppm
SO4 (sírany) Max. 0,05 %
Fe (železo) Max. 50 ppm