Chlorid vápenatý hexahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
22311.297EA
119.94
EUR
22311.297
22311.366
Chlorid vápenatý hexahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec:
CaCl₂·6H₂O Teplota tavenia: 29,54 °C Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00149616 Číslo CAS: 7774-34-7 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Výsledky špecifikačného testu
Obsah | Min. 97 % |
Těžké kovy (jako Pb) | Max. 20 ppm |
SO4 (sírany) | Max. 0,05 % |
Fe (železo) | Max. 50 ppm |