Tlačiť
Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
10680.04EA 66.89 EUR
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Calcium chloride hydrate
Purity: 99.9965% CAS No.: 7774-34-7 Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6) Formula Weight: 110.99(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.71 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149616
Vzorec: CaCl₂·H₂O
Mw: 110.98 g/mol (anhy)
Hustota: 1.71
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149613
Číslo CAS: 22691-02-7
EINECS: 607-129-7
Merck Index: 14,1659