Tlačiť
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Barium dichloride
21715.263EA 44.86 EUR
21715.263 21715.296
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
Mw: 244.27
Teplota varu: 1560
Teplota tavenia: 960
Hustota: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149154
Číslo CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm