Tlačiť
Chlorid barnatý dihydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Barium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000
1.01719.0500EA 72.9 EUR
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000
Chlorid barnatý dihydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
Mw: 244.27
Teplota varu: 1560
Teplota tavenia: 960
Hustota: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149154
Číslo CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 963 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 244.28 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 1560 °C (anhydrous substance)
Density 3.86 g/cm3
pH 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials