Selenan sodný dekahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14239.14
14239.22
14239.14EA
142
EUR
14239.14
14239.22
Selenan sodný dekahydrát ≥99.9% (metals basis)
Selenan sodný dekahydrát
Purity: 99.9%
CAS No.: 10102-23-5
Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O
Formula Weight: 369.09 (188.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.600
Melting Point: 35° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8671
UN No.: 2630
MDL No.: MFCD00149174
Vzorec:
Na₂SeO₄·10H₂O Mw: 369.09 Teplota tavenia: 35 °C (rozkl.) Hustota: 1.600 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149174 Číslo CAS: 10102-23-5 EINECS: 236-501-8 OSN: 2630 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,8671 |