Hydrogensíran sodný monohydrát 97%, crystals, extra pure reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
419435000
419430025
419430100
ACRO419435000EA
63.78
EUR
ACRO419435000
ACRO419430025
ACRO419430100
Hydrogensíran sodný monohydrát 97%, crystals, extra pure reagent
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec:
NaHSO₄·H₂O Teplota tavenia: 58 °C Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149210 Číslo CAS: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Merck Index: 13,08658 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |