Síran sodný dekahydrát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15702.0B
A15702.0G
A15702.0I
A15702.0BEA
72.2
EUR
A15702.0B
A15702.0G
A15702.0I
Síran sodný dekahydrát ≥99%
Síran sodný dekahydrát
Purity: 99%
CAS No.: 7727-73-3
Molecular Formula: Na2SO4.10H2O
Formula Weight: 322.19 (142.04anhy)
Odour: Odourless
pH: 5.2-8.0
Melting Point: ca 32°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00149189
Vzorec:
Na₂SO₄·10H₂O Teplota varu: 1429 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼32 °C Hustota: 1,460 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149189 Číslo CAS: 7727-73-3 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 14,8680 |