Tlačiť
Síran lithný monohydrát, dried ≥99.0% (dried basis, T), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
62609-100G 62609-500G
62609-100GEA 56.16 EUR
62609-100G 62609-500G
Síran lithný monohydrát, dried ≥99.0% (dried basis, T), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Síran lithný monohydrát
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
Teplota tavenia: 120 °C
Hustota: 2,060 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149766
Číslo CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4