Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát 98, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
27905.293EA 50.87 EUR
27905.293 27905.362
thiosíran sodný pentahydrát 98, purified
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Mw: 248.19
Teplota tavenia: 48
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm