Tlačiť
Sodium thiophosphate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
56146.06 56146.14
56146.06EA 109.91 EUR
56146.06 56146.14
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
CAS No.: 10489-48-2 Molecular Formula: Na3PO3S.xH2O Formula Weight: 179.93(anhy) Physical Form: Crystalline aggregates Appearance: White to green Melting Point: 53-58° MDL No.: MFCD00041513
Vzorec: H₂Na₃O₄PS
Teplota tavenia: 53…58 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041513
Číslo CAS: 10489-48-2
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 14,8693