Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát 99.5+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
424460010 424460051
ACRO424460010EA 72.2 EUR
ACRO424460010 ACRO424460051
thiosíran sodný pentahydrát 99.5+% ACS
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Teplota tavenia: 48,5 °C
Hustota: 1,72 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % solution at 25.0°C)
Sulfide (S) Passes test (limit about 1 ppm)
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %