Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
28011.291EA 41.72 EUR
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
Teplota varu: < 650 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149209
Číslo CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm